Learn More
Kadoylsäure-Natriumsalztrihydrat,≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493647 500 g 500 Gramm
11473647 25 g 25 Gramm
11483647 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11493647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18139.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 6131-99-3 | C2H12AsNaO5 | 214.024 g/mol
Cacodylic acid sodium salt is frequently used as a buffering agent during the preparation and fixation of biological samples for transmission in electron microscopy. It is also used as a buffer for formulating screens and for optimization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cacodylic-Säure-Natriumsalz wird häufig als Puffermittel bei der Vorbereitung und Fixierung biologischer Proben für die Übertragung bei der Elektronenmikroskopie verwendet. Wird auch als Puffer für die Formulierung von Bildern und für die Optimierung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol. Unlöslich in Diethylether.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-99-3
Summenformel C2H12AsNaO5
Molekulargewicht (g/mol) 214.024
MDL-Nummer MFCD00149079
InChI-Schlüssel RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate
PubChem CID 23679059
IUPAC-Name Natrium;Dimethylarsinat;Trihydrat
SMILES C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cacodylic acid sodium salt trihydrate
Strukturformel (CH3)2AsO2Na·3H2O
Menge 500 g
UN-Nummer UN1688
Beilstein 3702348
Merck Index 14,8595
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol. Insoluble in diethyl ether.
Formelmasse 214.03 (159.98 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%