Learn More
Cacodylsäure, TRC
Artikelnummer. 30344755
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344755 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344755 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC0525001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cacodylic acid
CAS 75-60-5
Summenformel C2 H7 As O2
Menge 1 g
Synonym Arsine oxide, hydroxydimethyl- (7CI,8CI), Arsinic acid, dimethyl- (9CI), Cacodylic acid (6CI), As,As-Dimethylarsinic acid, Ansar 138, Arsan, Dimethylarsenic acid, Dimethylarsinic acid, Hydroxydimethylarsine oxide, NSC 103115, NSC 71157, NSC 71158, Phytar, Silvisar 510, Sylvicor
InChI-Formel InChI=1S/C2H7AsO2/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
SMILES C[As](=O)(C)O
IUPAC-Name Dimethylarsensäure
Molekulargewicht (g/mol) 138
Formelmasse 137.9662