Learn More
Cadaverine, TRC
Artikelnummer. 30137424
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137424 100 g 100 Gramm
30136986 25 g 25 Gramm
30006174 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137424 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC058000100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 462-94-2
Summenformel C5 H14 N2
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
Synonym 1,5-Amylene diamine, 1,5-Diamino-n-pentane, 1,5-Diaminopentane, 1,5-Pentamethylenediamine, Cadaverine, Pentamethylenediamine, α,ω-Pentanediamine
IUPAC-Name pentane-1,5-diamine
SMILES NCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Diaminopentane
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2
Formelmasse 102.1157