Learn More
Cadence Science™ Gebogene Kanülen zum nicht stanzenden Durchstechen von Septen
Artikelnummer. 11725825
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 ga.
19 ga.
20 ga.
21 ga.
22 ga.
25 ga.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1 in.
1,5 in.
2 in.
4 in.
6 in.
8 in.
12 in.
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Länge (angloamerikanisch) Kanüle unitSize
11725825 25 ga. 1 in. 12 Stück
11755865 19 ga. 6 in. 12 Stück
11795895 18 ga. 1,5 in. -
11735825 22 ga. 1,5 in. 12 Stück
11745825 22 ga. 2 in. -
11790986 21 ga. 6 in. 12 Stück
11745845 20 ga. 2 in. 12 Stück
11796784 20 ga. 8 in. 12 Stück
11745865 19 ga. 4 in. 12 Stück
11766814 20 ga. 12 in. -
11755905 18 ga. 2 in. 12 Stück
11785975 18 ga. 6 in. 12 Stück
11735945 18 ga. 4 in. 12 Stück
11776814 18 ga. 12 in. 12 Stück
11725845 22 ga. 4 in. 12 Stück
11765845 20 ga. 6 in. 12 Stück
11755845 20 ga. 4 in. 12 Stück
11735845 22 ga. 6 in. 12 Stück
18 options
Artikelnummer. 11725825
Marke: Cadence Science™ 4170
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
  • Zugangskanülen mit abgelenktem, nicht-stanzendem (non-coring) Septum
  • Für nicht-stanzendes (non-coring) Durchdringen von Septen und Gummiverschlüssen mit luftempfindlichen und pyrophorischen Verbindungen
Spezifikation
Material Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahlrohr
Kanülen-Gauge 25 ga.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
Enthält Gebogene Nadeln zum Durchstechen von Septen, ohne Septumbeschädigung
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1 in.
Produkttyp Zugangskanülen
Menge 12 Nadeln
Länge (metrisch) Kanüle 25 mm
Art der Kanülenspitze Ende gebogen