Learn More
Cadence Science™ Flexibler Kunststoff (PTFE) Nadeln mit Biss-Schutzvorrichtungen
Artikelnummer. 17469373
Ansicht ändern
Click to view available options
Gauge:
18G
Länge (angloamerikanisch):
1,5 in.
Durchmesser (metrisch) Kugel:
2 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gauge Länge (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Kugel Packungsgröße
17469373 18G 1,5 in. 2 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17469373 Lieferant Cadence Science™ Lieferanten-Nr. 9928B
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Am Nabenende mit Edelstahlrohr 304 verkleidet – Schützt die Schläuche vor Beschädigungen durch Beißen während des Gebrauchs.
Spezifikation
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tierfütterung
Gauge 18G
Sterilität Steril
Länge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Durchmesser (metrisch) Kugel 2 mm