Learn More
Cadence Science™ Nadeln für Mikroemulsionen
Artikelnummer. 11769275
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
20 G
Enthält:
Armierungsstange
Ohne Verstärkungsstab
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1.87 Zoll
2,87 Zoll
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11769275
Marke: Cadence Science™ 7978
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Doppelansatznadeln sind für den Einsatz beim Mischen von zwei flüssigen Medien konzipiert, die sich in der Viskosität unterscheiden, insbesondere für Adjuvantien und Antigene, ölbasierte Flüssigkeiten, Allergene
  • Erhältlich mit oder ohne Verstärkungsstab
  • Gesamtlänge: 2 7/8 Zoll (7.3 cm), außer 14-825-17K und -17L-Nadeln mit einer Länge von 1 7/8 Zoll (4.8 cm)
Spezifikation
Material Glass
Kanülen-Gauge 20 G
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Allergene und das Mischen von Adjuvantien und Antigenen, ölbasierten Flüssigkeiten oder zwei beliebigen flüssigen Medien mit unterschiedlicher Viskosität, mit Verstärkungsstab
Enthält Ohne Verstärkungsstab
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1.87 Zoll
Produkttyp Mikronadel zur Emulgierung ohne Verstärkungsstab
Länge (metrisch) Kanüle 47,5 cm