missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadence Science™ Nadeln für Mikroemulsionen
Beschreibung
Doppelansatznadeln sind für den Einsatz beim Mischen von zwei flüssigen Medien konzipiert, die sich in der Viskosität unterscheiden, insbesondere für Adjuvantien und Antigene, ölbasierte Flüssigkeiten, Allergene
- Erhältlich mit oder ohne Verstärkungsstab
- Gesamtlänge: 2 7/8 Zoll (7.3 cm), außer 14-825-17K und -17L-Nadeln mit einer Länge von 1 7/8 Zoll (4.8 cm)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Glas |
| Kanülen-Gauge | 18 G |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Allergene und das Mischen von Adjuvantien und Antigenen, ölbasierten Flüssigkeiten oder zwei beliebigen flüssigen Medien mit unterschiedlicher Viskosität, mit Verstärkungsstab |
| Enthält | Armierungsstange |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2,87 Zoll |
| Produkttyp | Micro Emulsifying Needle with Reinforcing Bar |
| Länge (metrisch) Kanüle | 7.3 cm |
| Sterilität | Unsteril |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?