Learn More
Cadence Science™ Reusable Small Animal Feeding Needles: Gerade
Artikelnummer. 17851964
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch) Kugel:
0,088 Zoll
Gauge:
18 g
20G
Länge (angloamerikanisch):
1 in.
1,5 in.
2 in.
Packungsgröße:
12 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (angloamerikanisch) Kugel Gauge Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
17851964 0,088 Zoll 20G 1 in. 12 Stück
11747614 0,088 Zoll 18 g 1 in. 12 Stück
11737614 0,088 Zoll 18 g 1,5 in. 12 Stück
15350053 0,088 Zoll 18 g 2 in. 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17851964 Lieferant Cadence Science™ Lieferanten-Nr. 7921
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Präzise zusammengesetzte Edelstahl-Dosiernadeln sind ideal für die Fütterung und Dosierung
  • Für die Intubation von Labortieren
  • Gerade, gebogene Schlauchform
  • Viele Standardgrößen erhältlich, von klein bis groß
  • Gerade
  • Autoklavierbar
Kleine Nadeln für Tiere
  • Für Tiere von 0,7 oz. bis 1 lb., 5 oz. (20 bis 600 g)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Tier-Fütterungsnadel (Gerade)
Material Edelstahl
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kleine Tiere, ideal zum Füttern und Dosieren
Gauge 20G
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 0.254 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kugel 0,088 Zoll
Durchmesser (metrisch) Kugel 0.023 cm