missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadherin-17 Antibody (CDH17/8158R), DyLight 350, Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP3-24159UV

Artikelnummer. 18501469

  • 679.00 € / 0.10 Milliliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Cadherin-17 Monoclonal antibody specifically detects Cadherin-17 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Cadherin-17
Monoclonal
DyLight 350
cadherin, cadherin 17, LI cadherin (liver-intestine), cadherin-16, cadherin-17, CDH16, FLJ26931, HPT1, HPT-1, HPT-1 cadherin, human intestinal peptide-associated transporter HPT-1, human peptide transporter 1, Intestinal peptide-associated transporter HPT-1, LI cadherin, LI-cadherin, Liver-intestine cadherin, MGC138218, MGC142024
Recombinant fragment (around aa 242-418) of human Cadherin-17 protein (CDH17) (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Cancer
1015
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
CDH17/8158R]
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt