missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadherin-17, Mouse anti-Human, Clone: CDH17/2618, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18205768 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18205768 20 μg 20 Mikrogramm
18084516 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18205768

Marke: Novus Biologicals NBP27972320UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Cadherin-17 Monoclonal specifically detects Cadherin-17 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cadherin-17
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Klassifikation Monoclonal
Klon CDH17/2618
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Zugriffsnummer Q12864
Gen-Alias cadherin, cadherin 17, LI cadherin (liver-intestine), cadherin-16, cadherin-17, CDH16, FLJ26931, HPT1, HPT-1, HPT-1 cadherin, human intestinal peptide-associated transporter HPT-1, human peptide transporter 1, Intestinal peptide-associated transporter HPT-1, LI cadherin, LI-cadherin, Liver-intestine cadherin, MGC138218, MGC142024
Gensymbole CDH17
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 242-418) of human Cadherin-17 (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1015
Testspezifität This antibody recognizes a protein of 120kDa, which is identified as Cadherin-17 (also known as LI Cadherin).
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.