Learn More
Novus Biologicals™ Cadherin-19 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18490150 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18490150 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18490150 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00028513T02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forschungskategorie Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Ziel Cadherin-19
Synonym cadherin 19, type 2, cadherin-19, CDH7CDH7L2
Gensymbol CDH19