Learn More
Cadmiumacetat-Dihydrat, purum p.a., ≥98.0 % (KT), Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cadmiumacetat-Dihydrat |
| Schmelzpunkt | 256 °C |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | Cd(CH3COO)2 · H2O |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3730567 |
| Formelmasse | 266.53 mol |
| Reinheit (%) | ≥98.0 % (KT) |
| Güte | purum p. a |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cadmium acetate dihydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cadmium acetate-2- hydrate