Learn More
Cadmiumarsenid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049786
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11398087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022773.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12006-15-4
Summenformel As2Cd3
Molekulargewicht (g/mol) 487.085
MDL-Nummer MFCD00049723
InChI-Schlüssel FSIONULHYUVFFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium arsenide
PubChem CID 6391215
SMILES [As]=[Cd].[As]=[Cd].[Cd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium arsenide
Farbe Grau
Physikalische Form Klümpchen
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Cd3As2
UN-Nummer UN1557
Löslichkeitsinformationen Soluble in HNO3(nitric acid).
Formelmasse 487.04
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.031 g/mL