Learn More
Cadmiumbromid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407292
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11353118 25 g 25 Gramm
11363118 100 g 100 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11353118
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032960.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7789-42-6 | CdBr2
Cadmium bromide is used in process engraving, lithography and photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-42-6
Summenformel CdBr2
MDL-Nummer MFCD00015996
Synonym cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Spezifikation
Siedepunkt 863°C
Chemischer Name oder Material Cadmium bromide
Schmelzpunkt 567°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98.00%
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water,alcohol. Slightly soluble in acetone and ether.
Formelmasse 272.22
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White to pale yellow powder
Dichte 5.192 g/cm3