Learn More
Cadmiumbromidhydrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455210
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11455210 100 g 100 Gramm
11445210 25 g 25 Gramm
11465210 500 g -
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11455210
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044498.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 681435-25-6
Molekulargewicht (g/mol) 272.22
MDL-Nummer MFCD00150204
InChI-Schlüssel KPWJBEFBFLRCLH-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
IUPAC-Name cadmium(2+) dibromide
SMILES [Br-].[Br-].[Cd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium bromide hydrate
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Br2Cd
UN-Nummer UN2570
Formelmasse 272.22 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch