Learn More
Cadmiumbromidhydrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Cadmium bromide hydrate |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 25 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Summenformel | Br2Cd |
| UN-Nummer | UN2570 |
| Formelmasse | 272.22 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99.999% |
| Geruch | Odorless |
| Show More |