Learn More
Cadmiumbromid-Tetrahydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343118
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11343118 25 g 25 Gramm
11333118 100 g 100 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11343118
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032958.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13464-92-1 | Br2CdH8O4 | 344.282 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13464-92-1
Summenformel Br2CdH8O4
Molekulargewicht (g/mol) 344.282
MDL-Nummer MFCD00150204
InChI-Schlüssel PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagent
PubChem CID 3084147
IUPAC-Name Cadmium(2+);dinitrat;tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium bromide tetrahydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
UN-Nummer UN2570
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 344.28 (272.22 Anhydrous)
Güte Reagenz
Empfindlichkeit Hygroskopisch