Learn More
Cadmiumcarbonat, weißes Pulver, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360879
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11360879 10 g 10 Gramm
11350879 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11360879 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010660.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 513-78-0 | CCdO3 | 172.42 g/mol
Cadmium carbonate is the raw material for the production of pigments for ceramic and frits and for production of cadmium salt. Used as reagents. It is used for intermediates of manufacturing polyester, glass pigment flux, organic catalysts, plastic plasticizer, stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-78-0
Summenformel CCdO3
Molekulargewicht (g/mol) 172.42
MDL-Nummer MFCD00010918
InChI-Schlüssel GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
PubChem CID 10564
IUPAC-Name Cadmium(2+)carbonat
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium carbonate
Schmelzpunkt 500°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.998% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute acids,concentrated solutions of ammonium salts. Insoluble in water.
Formelmasse 172.42
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.26 g/cm3