Learn More
Cadmiumchlorid, wasserfrei, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15537894 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15537894 500 g Poly-Flasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15537894 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 121201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmiumchlorid
Namenshinweis Anhydrisch
CAS 10108-64-2
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Summenformel CdCl2
MDL-Nummer MFCD00010916
Synonym Cadmium-II-chlorid, Cadmiumdichlorid, Caswell Nr. 135, Cadmiumchlorid, Hsdb 278, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
InChI-Schlüssel YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
IUPAC-Name Dichlorcadmium
Molekulargewicht (g/mol) 183.31
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
Formelmasse 183.31
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 4.07 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.