Learn More
Kadmiumchlorid-Hemipentahydrat, ACS, 79.5 bis 81.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391759
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11391759
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012373.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7790-78-5 | C27H30ClNO10 | 563.984 g/mol
Cadmium chloride is also used for photocopying, dyeing and electroplating. Useful in pyrotechnic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-78-5
MDL-Nummer MFCD00799071
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium chloride hemipentahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 79.5-81.0%
Summenformel CdCl2·2.5H2O
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 228.36 (183.32 Anhydrous)
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.6513
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White crystalline