Learn More
Cadmiumchlorid, Honeywell
Artikelnummer. 15611880 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15611880 25 g 25 Gramm
15601880 100 g 100 Gramm
15621880 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15611880 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 2089925G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Puriss., p.a., wasserfrei, ≥ 99.0 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10108-64-2
Summenformel CdCl2
Molekulargewicht (g/mol) 183.31
MDL-Nummer MFCD00010916
InChI-Schlüssel YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Cadmiumchlorid, Cadmiumdichlorid, Caswell Nr. 135, Cadmium-II-chlorid, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC-Name Dichlorcadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmiumchlorid
Physikalische Form Anhydrisch
Menge 25 g
UN-Nummer 2570
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 457 g/l bei 20 °C
Formelmasse 183.32 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Puriss. p.a.
Dampfdruck 10 mmHg (656 °C)
Dichte Vapor Density: 6.3 (vs air)