Learn More
Cadmiumchloridhydrat, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380879
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11380879 50 g 50 Gramm
11390879 1 g 1 Gramm
11370879 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11380879 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010661.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 654054-66-7 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmium chloride hydrate is used in dyeing, printing, textiles and in metal finishing baths. It is also used as a reagent to make photographic paper and carbon paper. Further, it is utilized as an absorbing agent to absorb hydrogen sulfide as well as analytical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 654054-66-7
Summenformel CdCl2
Molekulargewicht (g/mol) 183.31
MDL-Nummer MFCD00149627
InChI-Schlüssel YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, ultra dry, cdcl2.h2o, cadmium chloride hydrate, cadmium chloride 1-hydrate, cadmium chloride hydrate, puratronic, cadmium chloride monohydrate, puriss, cadmium chloride hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211517
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium chloride hydrate
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2570
Merck Index 14,1617
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and acetone. Slightly soluble in methanol. Insoluble in ether.
IUPAC-Name Cadmiumdichlorid,hydrat
Formelmasse 183.32 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic
Brechungsindex 1.6513
Empfindlichkeit Hygroskopisch