Learn More
Cadmiumhydroxid, 75 % (als Cd), Thermo Scientific™™
Artikelnummer. p-7077444 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 g
1 kg
missing translation for 'unitSize'
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15259896 250 g 250 Gramm
15249896 1 kg 1 Kilogramm
2 missing translation for 'options'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15259896
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 453882500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 21041-95-2
Summenformel CdH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.43
MDL-Nummer MFCD00015995
InChI-Schlüssel PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Cadmium(2+)-Dihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Cd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium hydroxide
Schmelzpunkt 232.0°C
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 75%(as Cd)
Merck Index 15,1625
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol in naoh sol, sol in dil acids, in nh4, or nh4cl sol
Formelmasse 146.41
Reinheit (%) 75% (as Cd)
Güte Rein
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.