Learn More
Cadmiumhydroxid, Puratronic™, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11320889 2 g 2 Gramm
11310889 10 g 10 Gramm
11300889 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11320889 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010662.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 21041-95-2 | CdH2O2 | 146.43 g/mol
It is found in the industrial nickel cadmium storage batteries, in cadmium plating, in the manufacture of cadmium salts, laboratory reagents. It is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21041-95-2
Summenformel CdH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.43
MDL-Nummer MFCD00015995
InChI-Schlüssel PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Cadmium(2+)-Dihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Cd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium hydroxide
Schmelzpunkt 300°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 4.79 g/mL at 15°C
UN-Nummer UN2570
Merck Index 14,1620
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute acids. Slightly soluble in water; 0.026g/100 mL.
Formelmasse 146.41
Reinheit (%) 99.98%
Güte Puratronic