Learn More
Cadmiumhydroxid, Puratronic™, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048482
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11320889 2 g 2 Gramm
11310889 10 g 10 Gramm
11300889 25 g 25 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11320889
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010662.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 21041-95-2 | CdH2O2 | 146.43 g/mol
It is found in the industrial nickel cadmium storage batteries, in cadmium plating, in the manufacture of cadmium salts, laboratory reagents. It is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21041-95-2
Summenformel CdH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.43
MDL-Nummer MFCD00015995
InChI-Schlüssel PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Cadmium(2+)-Dihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Cd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium hydroxide
Schmelzpunkt 300°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2570
Merck Index 14,1620
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute acids. Slightly soluble in water; 0.026g/100 mL.
Formelmasse 146.41
Reinheit (%) 99.98%
Güte Puratronic
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 4.79 g/mL at 15°C