Learn More
Cadmium-Ingot/-Knopf, ≈36 mm (1.4 Zoll) Durchmesser x 8 mm (0.3 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444945
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15444945
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045112.KF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium ingot/button
Farbe Blau-weiß
Namenshinweis ≈36mm (1.4 in.) dia. x 8mm (0.3 in.) thick
CAS 7440-43-9
Menge 1 Pc.
Gewicht ≈50g/piece
Form ≈50 g/Stück
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Cd
MDL-Nummer MFCD00010914
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
InChI-Schlüssel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cd]
IUPAC-Name Cadmium
Molekulargewicht (g/mol) 112.41
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Reinheit (%) 99.9%