Learn More
Cadmiumiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429226
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11429226 25 g 25 Gramm
11439226 100 g 100 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11429226
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18079.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
It finds it use in photography, process engraving, lithography, analytical chemistry, and electroplating; Also used as in lubricants, phosphors. Used for cadmium electrode position and in photoconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Verwendung in der Fotografie, Prozessgravur, Lithographie, analytischer Chemie und Galvanik. Es wird auch in Schmierstoffen, Leuchtstoffen verwendet. Wird für die Position der Cadmium-Elektrode und in Fotoleitern verwendet.
Löslichkeit
Sehr wasserlöslich, schwer löslich in Aceton, Ethanol und Diethylether.
Hinweise
Lichtempfindlich & hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Licht und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-80-9
Summenformel CdI2
Molekulargewicht (g/mol) 366.223
MDL-Nummer MFCD00010920
InChI-Schlüssel OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
PubChem CID 24635
IUPAC-Name Cadmium(2+);diiodid
SMILES [Cd+2].[I-].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 787°C
Chemischer Name oder Material Cadmium iodide
Schmelzpunkt 387°C to 389°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2570
Merck Index 14,1621
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water,slightly soluble in acetone,ethanol and diethyl ether.
Formelmasse 366.21
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Dichte 5.67