Learn More
Cadmimiumjodid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382218
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11382218 25 g -
11392218 100 g 100 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11382218
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013125.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
It is used in lithography, photography, electroplating, as an intermediate and in the manufacturing of phosphors, lubricants, electrode position of Cadmium,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • In der Fotografie, Prozessgravur und Lithographie, analytischen Chemie, Elektrodeposition von Cadmium, Herstellung von Leuchtstoffen, Schmierstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-80-9
Summenformel CdI2
Molekulargewicht (g/mol) 366.223
MDL-Nummer MFCD00010920
InChI-Schlüssel OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
PubChem CID 24635
IUPAC-Name Cadmium(2+);diiodid
SMILES [Cd+2].[I-].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 787°C
Chemischer Name oder Material Cadmium iodide
Schmelzpunkt 387°C to 389°C
Farbe Grün-gelb
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2570
Merck Index 14,1621
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, alcohol, ether, acetone, ammonia, and acids
Formelmasse 366.21
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Dichte 5.67 g/mL