Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cadmium iodide |
| Namenshinweis | 99% |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Physikalische Form | Glänzende kristalline Flocken oder Pulver |
| Menge | 250 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Summenformel | CdI2 |
| Strukturformel | CdI2 |
| Merck Index | 15, 1626 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 366.223 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Cadmium iodide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.