Learn More
UVP CADMIUM LAMP 8'
Artikelnummer. 11838891
Ansicht ändern
Click to view available options
Wavelength:
214 nm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wavelength Packungsgröße
11838891 214 nm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11838891 Lieferant UVP Lieferanten-Nr. 90007103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    823.89 €
    681.05 € / 1 Stück
    Sparen 142.84 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Wavelength 214 nm
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Länge (metrisch) 110 mm
Material Quarz
Produkttyp Cadmium-Lampe