Learn More
Cadmiumoxid, rotbraunes Pulver, 98.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387538
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
250 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11387538
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033235.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
Cadmium oxide is used as an electroplating chemical and in the manufacture of cadmium electrodes. It is a component of silver alloys, phosphors, semiconductors, glass and ceramic glazes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-19-0
Summenformel CdO
Molekulargewicht (g/mol) 128.41
MDL-Nummer MFCD00010921
InChI-Schlüssel CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
PubChem CID 14782
SMILES [O--].[Cd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium oxide
Schmelzpunkt 1430°C
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98.9%
Löslichkeitsinformationen Practically insoluble in water. Soluble in dilute acids,slowly soluble in ammonium salts
IUPAC-Name Cadmiumoxid
Formelmasse 128.4
Geruch Geruchsneutral
Dichte 8.15 g/cm3 at 20°C