Learn More
Cadmiumperchlorat-Hexahydrat, weiß, kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781829
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11342028 50 g 50 Gramm
11332028 250 g 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11342028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012936.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10326-28-0 | CdCl2H12O14 | 419.396 g/mol
It is employed as intermediate in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10326-28-0
Summenformel CdCl2H12O14
Molekulargewicht (g/mol) 419.396
MDL-Nummer MFCD00015992
InChI-Schlüssel PQJZOTJHMRJOEM-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium perchlorate hexahydrate, acmc-1c6hb, cd.2clo4.6h2o, cadmium ii perchlorate hexahydrate
PubChem CID 71317310
IUPAC-Name Cadmium(2+);diperchlorat;hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cd+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium perchlorate hexahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 419.39 (311.30 Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch