Learn More
Cadmiumpulver, -325 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11361988 100 g 100 Gramm
11341988 10 g 10 Gramm
11351988 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11361988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011891.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kadmiumpulver, 99,5 %, Cd, CAS-Nummer-7440-43-9, ccris 112, unii-00bh33gngh, Verbindungen, Cadmium, elementar, Cadmium und Verbindungen, 00bh33gngh, Kadmium, Kadmium deutsch, kolloidal, hsdb 282, 500 g, (Metallbasis), CHEBI:22977, Silber-Weiß
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-43-9
Summenformel Cd
Molekulargewicht (g/mol) 112.41
MDL-Nummer MFCD00010914
InChI-Schlüssel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC-Name Cadmium
SMILES [Cd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium powder
Farbe Silberfarben bis weiß
Menge 100 g
Netzgröße −325 Mesh
Form Fest
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3179
Reinheit (%) 99.5%