Learn More
Cadmiumstab, 12.7 mm (0.5 Zoll), ≥99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
12 cm
24 cm
5 x 24 cm
Packungsgröße:
12 Zentimeter
24 Zentimeter
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11331168 5 x 24 cm 5 Stück
11311168 12 cm 12 Zentimeter
11321168 24 cm 24 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010119.UT
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-43-9
Summenformel Cd
Molekulargewicht (g/mol) 112.41
MDL-Nummer MFCD00010914
InChI-Schlüssel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC-Name Cadmium
SMILES [Cd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium rod
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia.
Menge 5 x 24 cm
Gewicht ≈11.0g/cm
Form Stange
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) ≥99.99%