Learn More
Cadmiumkugeln, 3-6 mm (0,1-0,2 in.), 99,999 % (Metallbasis)
Artikelnummer. 11343647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11343647 50 g 50 Gramm
11323647 250 g 250 Gramm
11333647 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11343647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035483.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112,41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-43-9
Summenformel Cd
Molekulargewicht (g/mol) 112.41
MDL-Nummer MFCD00010914
InChI-Schlüssel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC-Name Cadmium
SMILES [Cd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium shot
Namenshinweis 3mm (0.1 in.)
Menge 50 g
Form Shot, tropfenförmig
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.999%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium shot
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
RUO– Nur für Forschungszwecke