Learn More
Cadmiumsulfat, wasserfrei, ACS, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11321938 25 g 25 Gramm
11311938 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11321938 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011861.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208.47 g/mol
Cadmium sulfate is used in pigments and electroplating. It acts as an accelerator in cement formation. It is also employed as lubricants. Further, it is useful for the electroplating of cadmium in electronic circuits. It serves as a precursor to prepare cadmium-based pigment like cadmium sulfide. In the Western standard cell, it is used for electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10124-36-4
Summenformel CdO4S
Molekulargewicht (g/mol) 208.47
MDL-Nummer MFCD00010923
InChI-Schlüssel QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
IUPAC-Name Cadmium(2+);Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium sulfate
Schmelzpunkt 1000°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White powder
Prozentgehaltsbereich >99%
Dichte 4.691
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethyl acetate. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 208.46
Güte ACS