Learn More
Cadmiumtellurid, schwarzer polykristalliner Klumpen, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357917
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11357917 25 g 25 Gramm
11377917 5 g 5 Gramm
11367917 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11357917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014365.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-25-8
Summenformel CdTe
Molekulargewicht (g/mol) 240.01
MDL-Nummer MFCD00015998
InChI-Schlüssel RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
PubChem CID 91501
IUPAC-Name Telluroxocadmium
SMILES [Cd]=[Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium telluride
Schmelzpunkt 1041°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Polykristalliner Klumpen
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 240
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.2