Learn More
Cadmiumtellurid, schwarzer polykristalliner Klumpen, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367917 100 g 100 Gramm
11377917 5 g 5 Gramm
11357917 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014365.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-25-8
Summenformel CdTe
Molekulargewicht (g/mol) 240.01
MDL-Nummer MFCD00015998
InChI-Schlüssel RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
PubChem CID 91501
IUPAC-Name Telluroxocadmium
SMILES [Cd]=[Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium telluride
Schmelzpunkt 1041°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Polykristalliner Klumpen
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Dichte 6.2
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 240