Learn More
Cadmium-tellurit, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375089
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11375089
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17476.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 15851-44-2 | CdO3Te | 288.01 g/mol
It is employed in the preparation, characterization and structure of Ca8[AlO2]12Te2 and Cd8[AlO2]12Te2; two new members of the sodalite family.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung, Charakterisierung und Struktur von Ca8[AlO2]12Te2 und Cd8[AlO2]12Te2 eingesetzt; zwei neue Mitglieder der Sodalitfamilie.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15851-44-2
Summenformel CdO3Te
Molekulargewicht (g/mol) 288.01
MDL-Nummer MFCD00049413
InChI-Schlüssel GKMPTXZNGKKTDU-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium tellurite, cadmium 2+ tellurite, cadmium tellurium trioxide, cd.o3te, acmc-20alj5, cadmium 2+ ion tellurite, telluric acid h2teo3 , cadmium salt 1:1, tellurous acid cadmium salt, telluric acid h2teo3 ,cadmium salt 1:1
PubChem CID 167475
IUPAC-Name Cadmium(2+);tellurit
SMILES [Cd++].[O-][Te]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium tellurite
Menge 5 g
UN-Nummer UN2570
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 288.01
Reinheit (%) 99%