Learn More
WTW™ Cadmium-Testkits
Click to view available options
Bereich:
0,025 bis 1 mg/l
Packungsgröße:
420 Gramm
Beschreibung
- Zur Verwendung mit PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex Photometern
- Für Abwasser, Sickerwasser, Prozesswasser
- Produkttyp: CombiCheck Cadmium (Cd) Zelltest-Kit
- Cadion Derivatverfahren
- Photometrische Testergebnisse
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Cadion-Derivat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Sickerwasser, Prozesswasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Photoflex Photometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 25 |
| Bereich | 0,025 bis 1 mg/l |
| Ausreichend für | 25 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | CombiCheck Cadmium-Zelltestkit (Cd) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cadmium Cell Test Method: photometric 0.025 - 1.000 mg/l Cd Spectroquant
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- MIXTURE LIST-Enthält: Triton-X-100, disodium tetraborate; N,N-dimethylformamide