Learn More
Cadmiumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 cm
1 m
Packungsgröße:
1 Meter
25 Zentimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11356368 25 cm 25 Zentimeter
11366368 1 m 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356368 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011908.BU
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-43-9
Summenformel Cd
Molekulargewicht (g/mol) 112.41
MDL-Nummer MFCD00010914
InChI-Schlüssel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC-Name Cadmium
SMILES [Cd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium wire
Namenshinweis 2.0mm (0.08 in.) dia.
Menge 25 cm
Gewicht ≈27.2g/m
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic