Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caerulein, sulfatiert
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Ceruletide |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Format | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stimuliert die glatte Muskulatur und erhöht die Verdauungssekretion |
| Molekulargewicht | 1352.40 |
| Produkttyp | Caerulein, sulfated |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Glp-Gln-Asp-Tyr(SO3H)-Thr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2 |
Nur für Forschungszwecke