Learn More
Cafestol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416859
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15416859 50 mg 50 Milligramm
15406859 100 mg 100 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15416859
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65355.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Natürlicher Extrakt aus Kaffeebohnen, der die Glutathion S-Transferase induziert
Natural extract from coffee beans which induces glutathione S-transferase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 469-83-0
Summenformel C20H28O3
Molekulargewicht (g/mol) 316.44
MDL-Nummer MFCD01075769
InChI-Schlüssel DNJVYWXIDISQRD-HWUKTEKMSA-N
Synonym cafestol, cafesterol, ccris 1518, unii-ac465t6q6w, 5a,8-methano-5ah-cyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-methanol, 3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-7-hydroxy-10b-methyl-, 3bs,5as,7r,8r,10ar,10bs, 5a,8-methano-5ah-cyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-methanol, 3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-7-hydroxy-10b-methyl-, 3bs-3balpha,5abeta,7beta,8beta,10aalpha,10bbeta, --cafestol, 1s,4s,12s,13r,16r,17r-17-hydroxymethyl-12-methyl-8-oxapentacyclo 14.2.1.0 1,13 .0 4,12 .0 5,9 nonadeca-5 9 ,6-dien-17-ol, 3bs,5as,7r,8r,10ar,10bs-7-hydroxymethyl-10b-methyl-3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-5a,8-methanocyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-ol
PubChem CID 108052
ChEBI CHEBI:3291
IUPAC-Name (1S,4S,12S,13R,16R,17R)-17-(Hydroxymethyl)-12-methyl-8-oxapentacyclo[14.2.1.0¹,¹³.0⁴,¹².0⁵,⁹]nonadeca-5(9),6-dien-17-ol
SMILES C[C@@]12CCC3=C(C=CO3)[C@H]1CC[C@@]13C[C@@H](CC[C@@H]21)[C@@](O)(CO)C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cafestol
Schmelzpunkt 156°C to 158°C
Farbe Weiß
Dichte 1.23
Menge 50 mg
Merck Index 14,1634
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichlormethane, DMSO or ethanol
Formelmasse 316.44
Physikalische Form Pulver