Learn More
Coffein, 98.5 %, USP/BP, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-81672 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10254420 10 g Glasflasche 10 Gramm
10264420 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10744294 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10254420
Marke: Thermo Scientific Acros 108160100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die kristalline Pulverform des Stimulans Koffein (CAS-Nr. 58-08-2) gereinigt für analytische Chemieanwendungen wie HPLC.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Koffein ist ein alkaloides vagales/vasomotorisches Stimulans, das sich in bestimmten Nüssen, Samen und Hülsenfrüchten findet.
  • Es ist ein Methylxanthin, das von einer Purinbasisverbindung abgeleitet wird, die in den Geweben vieler Organismen vorkommt.
  • Koffein bindet Adenosinrezeptoren kompetitiv und verhindert eine Dämpfung der Signalgebung, wodurch die Aktivierung aufrechterhalten und eine Energieerhöhung erzeugt wird.
  • Koffein kann entzündungshemmend und immunsuppressiv wirken.
Anwendungen
  • Geeignet für In-vivo-, Biochemie- und Zellkulturverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-08-2
Summenformel C8H10N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00005758
InChI-Schlüssel RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC-Name 1,3,7-Trimethylpurin-2,6-Dion
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caffeine
Namenshinweis 98.5%
Azidität 0.2mL of 0.01M NaOH max.
Schmelzpunkt 234.0°C to 239.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.2300g/mL
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.1% max. (total impurities) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 26,461
Merck Index 15,1639
Relative Dichte 1.23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: 1g/66 mL alcohol,1g/50 mL acetone,freely soluble in pyrrole,soluble in ethyl acetate
Sublimationspunkt 178 °C
Lösungsmittelrückstände meets the requirements
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 98.5%
Verwandte Substanzen 0.5% max. (TLC)
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Caffeine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.