Learn More
Coffein, 99.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353608
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11353608 100 g 100 Gramm
11333608 25 g 25 Gramm
11343608 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11353608 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039214.22
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 58-08-2 | C8H10N4O2 | 194.19 g/mol
It acts as a stimulant drug and a reversible acetylcholinesterase inhibitor. It plays an important role for the inactivation of Escherichia coli O 157:H 7 in brain heart infusion (BHI) broth. It is also useful for the protection from photodamage after ultraviolet irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-08-2
Summenformel C8H10N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00005758
InChI-Schlüssel RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC-Name 1,3,7-Trimethylpurin-2,6-Dion
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caffeine
Schmelzpunkt 234°C to 236°C
Dichte 1.23 g/mL
Siedepunkt 178°C (sublimation)
Prozentgehaltsbereich 99.7%
Menge 100 g
Beilstein 17705
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,pyridine and ethyl acetate. Partially soluble in acetone,alcohol and petroleum ether.
Formelmasse 194.19
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Caffeine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Caffeine