Learn More
Coffein Citratsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15731779 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15731779 25 g 25 Gramm
15741779 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15731779
Marke: Thermo Scientific Acros 461720250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Koffein, Citrat, ACROS Organics, Menge:100g, Schmelzpunkt:159,0 bis 161,0 °C, Molekulargewicht:386,31, CAS:69-22-7, Formelgewicht:386,31, Gesundheitsgefahr 1:GHS-Signalwort:Achtung, Gesundheitsgefahr 2:GHS-H-Hinweis Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Augenreizung.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-22-7
Summenformel C14H18N4O9
Molekulargewicht (g/mol) 386.32
MDL-Nummer MFCD00044986
InChI-Schlüssel RCQXSQPPHJPGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine citrate, caffeine, citrated, caffeina citrate, citrated caffein, caffeine citrate 1:1, caffeine citrated, unii-u26eo4675q, citric acid, compd. with caffeine 1:1, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1h-purine-2,6-dione, dsstox_cid_26938
PubChem CID 6241
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarbonsäure;1,3,7-Trimethylpurin-2,6-Dion
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caffeine, citrated
Schmelzpunkt 159.0°C to 161.0°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: slightly soluble in dmso and methanol
Formelmasse 386.31
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Caffeine, citrated
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Caffeine, citrated