missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caffeine-D10, TRC

Artikelnummer. 30334793
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30334793 1 mg 1 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30334793

Marke: Toronto Research Chemicals TRCC1220301MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Caffeine-D10
CAS 1220356-33-1
Summenformel C8D10N4O2
Menge 1 mg
Synonym 3,7-Dihydro-1,3,7-tri(methyl-d3)-1H-purine-2,6-dione-8-d
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D
SMILES [2H]C(N1C([2H])([2H])[2H])=NC(N2C([2H])([2H])[2H])=C1C(N(C([2H])([2H])[2H])C2=O)=O
IUPAC-Name 8-deuterio-1,3,7-tris(trideuteriomethyl)purine-2,6-dione
Molekulargewicht (g/mol) 204.25
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.