missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Caffeine-d3 (1-methyl-d3), CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Caffeine-d3 |
| CAS | 26351-03-1 |
| Summenformel | C8H7D3N4O2 |
| Menge | 0.25 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i3D3 |
| SMILES | O=C(N(C)C1=C2N(C)C=N1)N(C([2 H])([2 H])[2 H])C2=O |
| IUPAC-Name | 3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1-(methyl-d3)-1 H-purine-2,6-dione |
| Molekulargewicht (g/mol) | 197.2 |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur