Learn More
Caframo™ Kompakter Ständer für Rührwerke
Click to view available options
Länge (metrisch):
610 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kompakter Ständer A210 für Rührer mit hohem Drehmoment und niedrigem Drehmoment
- Das einzigartige Offset-Design zentriert den Rührer im Gefäß
- Mit Zink-Aluminiumlegierung beschichtete Basis mit einer chemisch beständigen Epoxidfarbe
- 610 mm massiver Stab aus Edelstahl
- Inbusschlüssel
- 2,6 kg (5,7 lb.)
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,625 in. |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 16 mm |
| Abmessungen (L x B) | 301,3 x 240 mm (11,875 x 9,5 in.) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rührwerk |
| Enthält | Stange, Standfuß und Inbusschlüssel |
| Länge (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Länge (metrisch) | 610 mm |
| Modell | A210. |
| Typ | Kompaktes Laborstativ |
| Breite (angloamerikanisch) | 9,5 in. |
| Mehr anzeigen |