Learn More
Caframo™ PTFE Vierblättriger Propellerrührer und Welle
Artikelnummer. 12917116
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
12917116 400 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12917116
Marke: Caframo™ A185
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PTFE-Vierblättriger Propellerrührer und Welle für die Verwendung mit Caframo™ und Fisherbrand™ Rührern. Axialer Durchfluss für schnelles Mischen mit niedriger Viskosität.
  • Klingen aus PTFE
  • Hohe Geschwindigkeit
  • Mischung mit niedriger Viskosität
  • Axiales Strömungsprofil
  • Stab mit Edelstahlkern für mehr Stabilität
  • 45° Blattschräge
  • Rechtsdrehung (wenn der Propeller im Uhrzeigersinn dreht, wird die Lösung nach unten gedrückt)
  • Gewicht 91 g (0,2 lb.)
  • Blatt mit 38 mm Durchmesser und Welle mit 8 mm (5/16 in.) Durchmesser
  • Länge der Welle: 400 mm (16 in.)
PTFE kann unter den widrigsten Bedingungen verwendet werden. Diese besonders leistungsstarke Beschichtung ist unlöslich, nicht kontaminierend und verfügt über eine außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit. Leicht zu reinigen, zerkratzt keine anderen Oberflächen und ist unzerbrechlich.
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,5625 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,3125 in.
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Caframo™ Rührwerk
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen niedrigviskoser Medien mit hoher Drehzahl und Radialflussmuster
Enthält Stab mit Edelstahlkern, 45 ° Klingenneigung
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 400 mm
Typ Propeller-Flügelrad
Gewicht (metrisch) 113 g
Beschichtung PTFE
Material PTFE
Gewicht (angloamerikanisch) 0,2 lb.